Salzsäure 1 mol/l (1 N), Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E447-1LEA
131
EUR
E447-1L
E447-500ML
Salzsäure 1 mol/l (1 N), Reagenzqualität
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Base Titration | 900 – 1100 mmol/l |