Salzsäure 0.5 M HCl (0.5N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
35329-1LEA 30.08 EUR
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
Salzsäure 0.5 M HCl (0.5N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective