Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
7038.1000EA
35.71
EUR
7038.1000
7038.9020
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) | 0.0997 - 0.1003 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Ammonium (NH4) | max. 3 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.5 |
Sulfate (SO4) | max. 1 |