Natriumthiosulfat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09950.0001 1.09950.0050
1.09950.0001EA 17.78 EUR
1.09950.0001 1.09950.0050
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molekulargewicht: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)