(±)-1-Indanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
186110100 186110500
ACRO186110100EA 86.4 EUR
ACRO186110100 ACRO186110500
(±)-1-Indanol 98%
(±)-1-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Flammpunkt: 145 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003797
CAS-Nummer: 6351-10-6
EINECS: 228-755-3
UN-Nummer: 2811
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH)