(±)-3-Methylcyclopentanon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DL-3-Methylcyclopentanone
L04940.03
L04940.06
L04940.03EA
32.6
EUR
L04940.03
L04940.06
(±)-3-Methylcyclopentanon ≥99%
(±)-3-Methylcyclopentanon
Purity: 99%
CAS No.: 1757-42-2
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -58°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 1305074
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001416
Formel:
C₆H₁₀O Siedepunkt: 144…146 °C Schmelzpunkt: –58 °C Dichte: 0.914 Flammpunkt: 36 °C (96 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001416 CAS-Nummer: 1757-42-2 EINECS: 217-148-9 UN-Nummer: 1224 ADR: 3,III |