(±)-3-Methylcyclohexanon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
126630050
126631000
126635000
ACRO126630050EA
38.4
EUR
ACRO126630050
ACRO126631000
ACRO126635000
(±)-3-Methylcyclohexanon 97%
(±)-3-Methylcyclohexanon
Formel:
C₇H₁₂O Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –73 °C Dichte: 0.915 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001639 CAS-Nummer: 591-24-2 EINECS: 209-710-7 UN-Nummer: 2297 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |