DL-Kampfer (Racemat) BP, Ph. Eur., Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
20506-25KG 20506-500G 20506-2KG
SIAL20506-25KGEA 1560 EUR
SIAL20506-25KG SIAL20506-500G SIAL20506-2KG
DL-Kampfer (Racemat) BP, Ph. Eur., Sigma-Aldrich®
DL-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼180 °C
Dichte: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN-Nummer: 2717
ADR: 4.1,III