DL-Kampfer
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
JFD03998.250
JFD03998.1
MAYBJFD03998.250EA
0
EUR
MAYBJFD03998.250
MAYBJFD03998.1
DL-Kampfer
DL-Kampfer
Formel:
C₁₀H₁₆O Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼180 °C Dichte: 0.992 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 66 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074738 CAS-Nummer: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN-Nummer: 2717 ADR: 4.1,III |