(±)-1-Brom-2-methylbutan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilised with potassium carbonate
H27078.14 H27078.06
H27078.14EA 699 EUR
H27078.14 H27078.06
(±)-1-Brom-2-methylbutan ≥97% stabilisiert
(±)-1-Brom-2-methylbutan
Stabilized with potassium carbonate
Formel: C₅H₁₁Br
Siedepunkt: 121…122 °C
Dichte: 1.223
Flammpunkt: 22 °C (79 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5973-11-5
EINECS: 208-583-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,601