(±)-1,2,4-Butantriol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
19040-100ML 19040-25ML
SIAL19040-100MLEA 220 EUR
SIAL19040-100ML SIAL19040-25ML
(±)-1,2,4-Butantriol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2,4-Butantriol
Formel: C₄H₁₀O₃
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (0 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002929
CAS-Nummer: 3068-00-6
EINECS: 221-323-5