(±)-2-Hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
128570-100G
128570-25G
SIAL128570-100GEA
298
EUR
SIAL128570-100G
SIAL128570-25G
(±)-2-Hexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Hexanol
Formel:
C₆H₁₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004585 CAS-Nummer: 626-93-7 |