(±)-2-Butanol 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
220290010 220290025
ACRO220290010EA 63.4 EUR
ACRO220290010 ACRO220290025
(±)-2-Butanol 99+% zur Analyse
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Siedepunkt: 99 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 24 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN-Nummer: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % Dibutyl ether
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Free acid (C4H8O2) ≤0.003 %
2-Propanol ≤0.2 % (GC)