Schwefelsäure -Lösung 49-51% (durch titrimetrische Analyse) für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
84733-100ML 84733-500ML
84733-100MLEA 87.74 EUR
84733-100ML 84733-500ML
Schwefelsäure -Lösung 49-51% (durch titrimetrische Analyse) für die HPLC, Fluka™
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molekulargewicht: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.290 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN-Nummer: 2796
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying