Schwefelsäure 25% (durch Alkalimetrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00716.1000 1.00716.9025
1.00716.1000EA 28.01 EUR
1.00716.1000 1.00716.9025
Schwefelsäure 25% (durch Alkalimetrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molekulargewicht: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN-Nummer: 2796
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aluminum (Al) 0.05 ppm max.
Ammonium (NH4) 2 ppm max.
Arsenic (As) 0.01 ppm max.
Barium (Ba) 0.05 ppm max.
Beryllium (Be) 0.01 ppm max.
Bismuth (Bi) 0.1 ppm max.
Cadmium (Cd) 0.02 ppm max.
Calcium (Ca) 0.2 ppm max.