ortho-Phosphorsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
79617-1L 79617-250ML
SIAL79617-1LEA 184 EUR
SIAL79617-1L SIAL79617-250ML
ortho-Phosphorsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN-Nummer: 1805
ADR: 8,III