Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®, rein für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
9913.9010EA 253 EUR
9913.9010 9913.5000
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®, rein für die Stickstoffbestimmung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 32 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm