Wasserstoffperoxid 50% (w/w) in Wasser stabilisiert, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: Stabilised with stabilisiert
516813-500ML 516813-4L
516813-500MLEA 110.55 EUR
516813-500ML 516813-4L
Wasserstoffperoxid 50% (w/w) in Wasser stabilisiert, Fluka™
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: >= 100 °C,Decomposes on heating.
Schmelzpunkt: <0 °C
Dichte: 1,1-1.3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: Does not flash
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN-Nummer: 2014
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 48.0 - 52.0 %
Vapor Pressure 23.3 mmHg ( 30 °C)