Wasserstoffperoxid 30%, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95321-100ML
95321-500ML
95321-100MLEA
56
EUR
95321-100ML
95321-500ML
Wasserstoffperoxid 30%, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < 0 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN-Nummer: 2014 ADR: 5.1,II |