Wasserstoffperoxid 30% (w/w) in Wasser Unstabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
411881000 411885000 411880010 411880025
ACRO411881000EA 27.1 EUR
ACRO411881000 ACRO411885000 ACRO411880010 ACRO411880025
Wasserstoffperoxid 30% (w/w) in Wasser Unstabilisiert ACS
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,11 g/cm³
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN-Nummer: 2014
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titration with KMnO4 29.0 to 32.0 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrate (NO3) ≤2 ppm
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0006 meq/g