Flußsäure ≥40%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
30103-1L 30103-2.5L 30103-4X2.5L 30103-5L 30103-6X1L
30103-1LEA 57.47 EUR
30103-1L 30103-2.5L 30103-4X2.5L 30103-5L 30103-6X1L
Flußsäure ≥40%, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Siedepunkt: 110 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN-Nummer: 1790
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 40 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Silver (Ag) Max. 0.000002 %
Aluminium (Al) Max. 0.000005 %
Arsenic (As) Max. 0.000005 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Beryllium (Be) Max. 0.000002 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000001 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00002 %
Germanium (Ge) Max. 0.000005 %
Potassium (K) Max. 0.00001 %
Lithium (Li) Max. 0.000002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00002 %
Manganese (Mn) Max. 0.000005 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.000005 %
Sodium (Na) Max. 0.00002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000005 %
Strontium (Sr) Max. 0.000002 %
Titanium (Ti) Max. 0.00001 %
Thallium (Tl) Max. 0.000005 %
Vanadium (V) Max. 0.000005 %
Zinc (Zn) Max. 0.000005 %
Zirconium (Zr) Max. 0.00001 %
Ignition Residue ≤0.0005% (as SO₄)
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 0.005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.00005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Sulfite (SO₃) Max. 0.0002 %