Perchlorsäure ≥70% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7601-90-3
Molecular Formula: HClO4
Formula Weight: 100.46
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -18°
Boiling Point: 203°
Merck Reference: 14,7153
UN No.: 1873
MDL No.: MFCD00011325
Formel:
HClO₄ Siedepunkt: 203 °C Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1,670 Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN-Nummer: 1873 ADR: 5.1,I Merck Index: 14,7153 |