Salzsäure 6 mol/l (6 N), Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E484-500MLEA 134 EUR
E484-500ML E484-1L
Salzsäure 6 mol/l (6 N), Reagenzqualität
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l