Salzsäure standardisierte Lösung 5.0 N
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35638.K2
35638.K7
35638.K2EA
44.5
EUR
35638.K2
35638.K7
Salzsäure standardisierte Lösung 5.0 N
Salzsäure
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 II |