Salzsäure rauchend ≥37% Reag. Ph. Eur., ISO für die Bestimmung von Quecksilber (max. 0,005 ppm Hg), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30719-2.5L
30719-4X2.5L
30719-2.5LEA
71.66
EUR
30719-2.5L
30719-4X2.5L
Salzsäure rauchend ≥37% Reag. Ph. Eur., ISO für die Bestimmung von Quecksilber (max. 0,005 ppm Hg), Fluka™
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Siedepunkt: 42 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1.190 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 37.0 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.0001 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.000001 % |
Barium (Ba) | Max. 0.000002 % |
Beryllium (Be) | Max. 0.000002 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00002 % |
Germanium (Ge) | Max. 0.000005 % |
Mercury (Hg) | Max. 0.0000005 % |
Potassium (K) | Max. 0.00001 % |
Lithium (Li) | Max. 0.000001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000001 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000002 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.000001 % |
Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
Vanadium (V) | Max. 0.000001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Bromide (Br) | Max. 0.005 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 0.5 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.00005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 1 ppm |
Sulfite (SO₃) | Max. 0.0001 % |
Appearance of the solution | complying |
APHA | Max. 10 |