Salzsäure rauchend 37% in Wasser zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124630010
124630025
124635000
124630100
124630011
124630026
124635001
124630010.EA
34.1
EUR
124630010.
124630025.
124635000.
124630100.
124630011.
124630026.
124635001.
Salzsäure rauchend 37% in Wasser zur Analyse
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1.18 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | 35.0 to 39.0 % |
Free chlorine | ≤4 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.05 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤1 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |