Salzsäure 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
1.00312.2500EA 108 EUR
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
Salzsäure 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 II