Salzsäure 25%, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
6167.2500EA 62.92 EUR
6167.2500 6167.9025
Salzsäure 25%, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 25 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.1
Aluminium (Al) max. 0.5
Arsenic (As) max. 0.1
Barium (Ba) max. 0.1
Beryllium (Be) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.1
Cobalt (Co) max. 0.1
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.5
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.5
Manganese (Mn) max. 0.1
Molybdenum (Mo) max. 0.1
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.1
Strontium (Sr) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.1
Vanadium (V) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.1