Salzsäure 20%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5853.9025EA
222
EUR
5853.9025
5853.5000
5853.1000
Salzsäure 20%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (titr.) | Min. 20 % |
Phosphate | Max. 0.00005 % |
Sulfate | Max. 0.0001 % |
Bromide | Max. 0.005 % |
As | Max. 0.000001 % |
Ni | Max. 0.000002 % |
PB | Max. 0.000002 % |
Al | Max. 0.000005 % |
Zn | Max. 0.000005 % |
Fe | Max. 0.00002 % |
Ca | Max. 0.00005 % |
NA | Max. 0.00005 % |