Salzsäure 10% (w/v), EMPROVE® EXPERT NF, JP, Ph. Eur. für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
4.80592.9200
4.80592.9026
4.80592.9010
4.80592.2500
4.80592.9950
4.80592.9208
4.80592.9958
4.80592.9200EA
0
EUR
4.80592.9200
4.80592.9026
4.80592.9010
4.80592.2500
4.80592.9950
4.80592.9208
4.80592.9958
Salzsäure 10% (w/v), EMPROVE® EXPERT NF, JP, Ph. Eur. für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alkalimetric) | 10.0 - 10.5 % (w/v) |
Identity | passes test |
Color | ≤ 10 Hazen |
Appearance | passes test |
Bromide or iodide | passes test |
Free bromine or chlorine | passes test |
Free chlorine (Cl) | ≤ 0.0001 |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.0005 % |
Sulphite (SO3) | ≤ 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0001 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.000015 % |
Hg (Mercury) | ≤ 0.0000010 % |
Residual solvents (ICH Q3C) | ...excluded by production process |
Evaporation residue | ≤ 0.01 |
Residue on ignition (as SO₄) | ≤ 0.008 % |
Endotoxins | ≤ 2.5 I.U./ml |