Ethylamin 70% ≥70%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
A15022.0F
A15022.AP
A15022.0FEA
83.1
EUR
A15022.0F
A15022.AP
Ethylamin 70% ≥70%
Ethylamin
Formel:
C₂H₇N Siedepunkt: ∼38 °C Schmelzpunkt: –81 °C Dichte: 0.803 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008160 CAS-Nummer: 75-04-7 EINECS: 200-834-7 UN-Nummer: 2270 ADR: 3,II Merck Index: 14,3762 |