Trimethylamin 50% (w/w) 7.3 M in wässriger Lösung, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 38.9 EUR
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Trimethylamin 50% (w/w) 7.3 M in wässriger Lösung, rein
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Siedepunkt: 30 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN-Nummer: 1297
ADR: 3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %