Trimethylamin 45% (w/w) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
92262-1L
92262-500ML
SIAL92262-1LEA
94
EUR
SIAL92262-1L
SIAL92262-500ML
Trimethylamin 45% (w/w) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin
Formel:
C₃H₉N Siedepunkt: 30 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008327 CAS-Nummer: 75-50-3 EINECS: 200-875-0 UN-Nummer: 1297 ADR: 3,I |