Ameisensäure 90,00 - 90,15% ≥90,00-90,15%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.10854.2500 1.10854.9055
1.10854.2500EA 125 EUR
1.10854.2500 1.10854.9055
Ameisensäure 90,00 - 90,15% ≥90,00-90,15%, Supelco®
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molekulargewicht: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flammpunkt: 48
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 1779
ADR: 8 (3)
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 90.00-90.15%
Acetic acid (CH3COOH) 0.05% max