Ameisensäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
L17434.0B L17434.0E
L17434.0BEA 37.5 EUR
L17434.0B L17434.0E
Ameisensäure
Ameisensäure
Purity: 85% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Refractive Index: 1.3710 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297
Formel: HCO₂H
Molekulargewicht: 46.03 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C
Schmelzpunkt: 7…9 °C
Dichte: 1.220
Flammpunkt: 50 °C (156 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM