Ameisensäure 49 - 51% (durch titrimetrische Analyse) in Wasser, Puriss. p.a. für die HPLC, for HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
09676-100ML 09676-500ML
09676-100MLEA 63.94 EUR
09676-100ML 09676-500ML
Ameisensäure 49 - 51% (durch titrimetrische Analyse) in Wasser, Puriss. p.a. für die HPLC, for HPLC, Fluka™
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molekulargewicht: 46.03 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1.013 hPa.) (wasserfrei)
Schmelzpunkt: 4 °C (wasserfrei)
Dichte: 1.22
Flammpunkt: 48
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 3412
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 49.0 - 51.0 %
Absorbance at 270 nm Max. 0.05
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 290 nm Max. 0.03
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02