Wasserstoffperoxid 27% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13235.AE L13235.AP
L13235.AEEA 27.8 EUR
L13235.AE L13235.AP
Wasserstoffperoxid 27% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Wasserstoffperoxid
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Refractive Index: 1.3350 Melting Point: -26° Boiling Point: 107° Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: 107 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,100
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN-Nummer: 2014
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,4798