Pyridin-[D5] 99 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridine-[²H₅]
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 83.5 EUR
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Pyridin-[D5] 99 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Siedepunkt: 114.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN-Nummer: 1282
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water