Nitrobenzol-[D5] 99 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrobenzene-[²H₅]
166360050 166360100 166360250
ACRO166360050EA 58.4 EUR
ACRO166360050 ACRO166360100 ACRO166360250
Nitrobenzol-[D5] 99 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Nitrobenzol-[D5]
Formel: C₆D₅NO₂
Siedepunkt: 88 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044415
CAS-Nummer: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
UN-Nummer: 1662
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %