Chlorbenzol-[D5] 98.5+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Chlorobenzene-[²H₅], Phenylchloride-D5
175320050 175320010
ACRO175320050EA 224 EUR
ACRO175320050 ACRO175320010
Chlorbenzol-[D5] 98.5+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Chlorbenzol-[D5]
Formel: C₆D₅Cl
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000531
CAS-Nummer: 3114-55-4
EINECS: 221-482-0
UN-Nummer: 1134
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥98.50 %
HPLC ≥97.5 %