n-Heptan-[D16]
Lieferant: Merck
Gefahr
8.15039.0005
8.15039.0005EA 0 EUR
8.15039.0005
n-Heptan-[D16]
n-Heptan-[D16]
Formel: D₃C(CD₂)₅CD₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062744
CAS-Nummer: 33838-52-7
UN-Nummer: 1206
ADR: 3,II