Nitromethan-[D3] (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Nitromethane-[²H₃]
166370050
166370100
166370250
ACRO166370050EA
75.1
EUR
ACRO166370050
ACRO166370100
ACRO166370250
Nitromethan-[D3] (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Nitromethan-[D3]
Formel:
D₃CNO₂ Siedepunkt: 100…102 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: -26 °C Dichte: 1.18 g/cm³ |
MDL Number:
MFCD00044214 CAS-Nummer: 13031-32-8 EINECS: 235-892-2 UN-Nummer: 1261 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
D-Enrichment | ≥98.5 % |