Iodmethan-[D3] (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
174950050 174950250
ACRO174950050EA 68.2 EUR
ACRO174950050 ACRO174950250
Iodmethan-[D3] (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Iodmethan-[D3]
Formel: D₃CI
Siedepunkt: 42 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,329 g/cm³
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001074
CAS-Nummer: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
UN-Nummer: 2644
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid (May darken on storage)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥98.0 %