Chloroform-[D1] (99,8% D) stabilisiert, MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
Stabilisierung: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
1.03420.0025EA 41.1 EUR
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
Chloroform-[D1] (99,8% D) stabilisiert, MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60.8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64.1 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1,III