Chloroform-[D1] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02450.0025
1.02450.0100
1.02450.0500
1.02450.0025EA
38.5
EUR
1.02450.0025
1.02450.0100
1.02450.0500
Chloroform-[D1] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]
Formel:
CDCl₃ Siedepunkt: 60.8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –64.1 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS-Nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1,III |