Chloroform-[D1] 99.6+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
174881000
174885000
ACRO174881000EA
64.9
EUR
ACRO174881000
ACRO174885000
Chloroform-[D1] 99.6+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel:
CDCl₃ Molekulargewicht: 120.38 g/mol Siedepunkt: 60.8 Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS-Nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.60 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.5 ppm |
Potassium (K) | ≤0.2 ppm |
Sodium (Na) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.2 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤0.5 ppm |