Dichlormethan-[D2] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
321270050 321270100
ACRO321270050EA 119 EUR
ACRO321270050 ACRO321270100
Dichlormethan-[D2] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dichlormethan-[D2]
Formel: CD₂Cl₂
Siedepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN-Nummer: 1593
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %