Aceton-[D6] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
325320100 325320500 325322500
ACRO325320100EA 70.5 EUR
ACRO325320100 ACRO325320500 ACRO325322500
Aceton-[D6] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molekulargewicht: 64.03 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN-Nummer: 1090
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %