Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylbenzene
28973.294EA
67.1
EUR
28973.294
28973.328
28973.556
28973.363
28973.465
28973.950
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Xylol (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molekulargewicht: 106.17 g/mol Siedepunkt: 140 Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN-Nummer: 1307 ADR: 3 III REACH-Nummer: 01-2119488216-32 Merck Index: 13,10136 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98% |