Xylol (Isomerengemisch), J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylbenzene
3410.2500PEEA
0
EUR
3410.2500PE
3410.5000PE
3410.9010
3410.9025
Xylol (Isomerengemisch), J.T.Baker®
Xylol (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN-Nummer: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 13,10136 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Benzene | max. 0.02 % |
Color (APHA) | max. 20 |
Density (g/ml) at 20°C | 0.862 - 0.872 |